Merck
519111
Sigma-Aldrich
Arsenic(II) sulfide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
As2S2
CAS番号:
分子量:
213.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
反応適合性
core: arsenic
reagent type: catalyst
SMILES記法
S=[As][As]=S
InChI
1S/As2S2/c3-1-2-4
InChI Key
KKPLQJMNSIUAFP-UHFFFAOYSA-N
詳細
Arsenic(II) sulfide has been used in thesynthesis of various materials, including chalcogenide zeolite analogs,direct-band-gap semiconductors, and thioarsenates. Arsenic(II) sulfide has alsobeen found to exhibit strong second harmonic generation, making it useful innonlinear optical applications.
アプリケーション
Arsenic(II) sulfide has been used in:
  • the synthesis of thioaresinates
  • the synthesis of chalcogenide zeolite analogs (2)
  • the synthesis of direct-band-gap semiconductors
  • nonlinear optical applications because of its strong second harmonic generation
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
519111-25G-PW:
519111-BULK:
519111-25G:4548173165066
519111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An electron diffraction investigation of sulfur nitride, arsenic disulfide (realgar), arsenic trisulfide (orpiment) and sulfur.
Lu CS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 66(5), 818-827 (1994)
Strong second harmonic generation from the tantalum thioarsenates A3Ta2AsS11 (A = K and Rb)
Bera, T. K.; Jang, J. I.; Ketterson, J. B.; Kanatzidis, M. G.
Journal of the American Chemical Society, 131(1), 75?77-75?77 (2009)
Soluble direct-band-gap semiconductors LiAsS2 and NaAsS2: large electronic structure effects from weak As...S interactions and strong nonlinear optical response
Kanatzidis, M. G.; Bera, T. K.; Song, J. H.; Freeman, A. J.; Jang, J. I.; Ketterson, J. B.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(41), 7828-7832 (2008)
Exploring the Surfactant?Thermal Synthesis of Crystalline Functional Thioarsenates
Dan-Dan Yang, et al.
Crystal Growth & Design, 18(5), 3255-3262 (2018)