Merck
521086
Sigma-Aldrich
1-ブチル-4-エチニルベンゼン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3C6H4C≡CH
CAS番号:
分子量:
158.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C12H14/c1-3-5-6-12-9-7-11(4-2)8-10-12/h2,7-10H,3,5-6H2,1H3
InChI Key
ZVWWYEHVIRMJIE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
521086-25G:
521086-VAR:
521086-BULK:
521086-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nadezhda Romanchikova et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 765-772 (2013-11-20)
A novel matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) inhibitor JaZ-30, which belongs to the class of C(2)-monosubstituted aziridine - aryl-1,2,3-triazole conjugates, was developed. MTT and crystal violet assays were used to determine cytotoxicity- IC(50) values of compound JaZ-30 on melanoma cell line B16
Synthesis and characterization of the multi-photon absorption and excited-state properties of a neat liquid 4-propyl 4'-butyl diphenyl acetylene
Khoo LC, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(40), 7525-7525 (2009)
Regioselective One-Pot Synthesis of Isocoumarins and Phthalides from 2-Iodobenzoic Acids and Alkynes by Temperature Control.
Kumar MR, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(16), 3221-3230 (2013)