523801
N,N-ジメチルフェネチルアミン
98%
別名:
2-Phenylethyl-N,N-dimethylamine, Dimethyl(2-phenylethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-phenethylamine, N,N-Dimethyl-2-phenylethylamine, N,N-Dimethylbenzeneethanamine, N,N-Dimethylphenylethylamine, N-(2-Phenylethyl)dimethylamine, N-Phenethyldimethylamine, [(Dimethylamino)ethyl]benzene
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
207-212 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
CN(C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
TXOFSCODFRHERQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
523801-25ML:
523801-BULK:
523801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)