Merck
531316
Sigma-Aldrich
N-(tert-ブトキシカルボニル)-2-ブロモアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4HNCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
272.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
110 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
UQBGKDLSIIHUEZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-bromoaniline, also known as tert-butyl-N-(2-bromophenyl)carbamate, is an N-Boc-protected o-bromoaniline.1 It reacts with ethyl perfluorooctanoate in the presence of tert-butyllithium to form the corresponding 1-hydroxy-1H-perfluorooctyl compound.
アプリケーション
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-bromoaniline may be used in the synthesis of N-boc-protected o-aryl anilines, which undergoes coupling reaction with bromoacetylenes to form the corresponding arene?ynamides.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
531316-BULK:
531316-VAR:
531316-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yousuke Yamaoka et al.
The Journal of organic chemistry, 80(2), 957-964 (2014-12-30)
A Brønsted acid-promoted arene-ynamide cyclization has been developed to construct the 3H-pyrrolo[2,3-c]quinolines. This reaction consists of the generation of a highly reactive keteniminium intermediate from arene-ynamide activated by a Brønsted acid and electrophilic aromatic substitution reaction to give arene-fused quinolines
Novel reduction of perfluoroalkyl ketones with lithium alkoxides.
Sokeirik YS, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(1), 150-152 (2006)