Merck
450359
Sigma-Aldrich
N-Boc-アニリン
97%
別名:
tert-ブチル-N-フェニルカルバメート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
133-137 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
450359-25G:
450359-BULK:
450359-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アニリン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
アニリン
SNAr reactions of benzaldimines: a concise synthesis of substituted phenanthridines.
Reuter DC, et al.
Tetrahedron Letters, 35(28), 4899-4902 (1994)
Directed ortho lithiation of phenylcarbamic acid 1, 1-dimethylethyl ester (N-BOC-aniline). Revision and improvements.
Stanetty P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(25), 6833-6837 (1992)
Novel practical deprotection of N-Boc compounds using fluorinated alcohols.
Choy J, et al.
Synthetic Communications, 38(21), 3840-3853 (2008)
Catalyst-free water-mediated N-Boc deprotection.
Wang G, et al.
Tetrahedron Letters, 50(13), 1438-1440 (2009)
Total synthesis of the polycyclic fungal metabolite (+/-)-communesin F.
Peng Liu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(11), 2000-2003 (2010-02-23)