Merck
535931
Sigma-Aldrich
ポリアクリル酸 溶液
average Mw ~2,000, 50 wt. % in H2O, electronic grade
別名:
PAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H4O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
品質水準
分子量
average Mw ~2,000
濃度
50 wt. % in H2O
bp
116 °C
密度
1.15 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(アクリル酸)溶液(PAA)は、アクリル酸のフリーラジカル重合により合成できるアニオン性重合体です。水を吸収して保持しやすい膨潤性を有します。イオン交換容量が高いため、膜の形成に役立ちます。
アプリケーション
PAAは、以下のようなさまざまなアプリケーションに使用できます。
  • フォトニック結晶の形成における界面活性剤
  • シリコンアノードに基づくリチウムイオン電池の開発のための結合剤
  • エレクトロニクスおよびオプトエレクトロニクスに基づく用途のための高分子電解質膜
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
535931-100G:
535931-4KG:
535931-VAR:
535931-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Micropatterning of polymer thin films with pH-sensitive and cross-linkable hydrogen-bonded polyelectrolyte multilayers
Yang SY and Rubner MF
Journal of the American Chemical Society, 124(10), 2100-2101 (2002)
Highly tunable superparamagnetic colloidal photonic crystals
Ge J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(39), 7428-7431 (2007)
Water absorption, retention and the swelling characteristics of cassava starch grafted with polyacrylic acid
Witono JR, et al.
Carbohydrate Polymers, 103(1), 325-332 (2014)
Alexandre Magasinski et al.
ACS applied materials & interfaces, 2(11), 3004-3010 (2010-11-09)
Si-based Li-ion battery anodes offer specific capacity an order of magnitude beyond that of conventional graphite. However, the formation of stable Si anodes is a challenge because of significant volume changes occurring during their electrochemical alloying and dealloying with Li.
Fast adsorption of methylene blue on polyacrylic acid-bound iron oxide magnetic nanoparticles
Mak S and Chen D
Dyes and Pigments, 61(1), 93-98 (2004)
資料
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
磁性‐プラズモンハイブリッドナノビーズを用いた細胞小器官(オートファゴソームなど)のイメージングおよび単離について、北陸先端大学の前之園 信也先生に解説していただきました。