Merck
536954
Sigma-Aldrich
ロスマリン酸
96%
別名:
(R)-O-(3,4-ジヒドロキシシンナモイル)-3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)乳酸, 3,4-ジヒドロキシ桂皮酸(R)-1-カルボキシ-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O8
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
2227587
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
powder
mp
171-175 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
InChI Key
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
遺伝子情報
human ... LCK(3932)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロスマリン酸は生物活性を持つフェノール性化合物で、抗酸化剤および抗炎症剤としての効果があります。
アプリケーション
ロスマリン酸は動物モデルでの生物学的効果の研究のためモデル化合物として用いられています。様々な研究によりその能力が示されています。すなわち:
  • ネフロパシー(腎症)の抑制。
  • 硫酸ゲンタマイシン(GS)により誘導される腎臓の酸化的損傷の抑制。
  • 騒音性難聴の軽減。
  • うつ症の軽減。
  • 外傷後ストレス障害(PTSD)様症状の軽減。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
536954-5G:
536954-VAR:
536954-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Rosmanol phyproof® Reference Substance
PHL83268
Rosmanol
Carnosol
Sigma-Aldrich
C9617
Carnosol
Salvianolic acid A analytical standard
Supelco
97599
Salvianolic acid A
Rosmarinic acid up-regulates the noise-activated Nrf2/HO-1 pathway and protects against noise-induced injury in rat cochlea.
Fetoni A R, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 83, 269-281 (2015)
Rosmarinic acid ameliorates diabetic nephropathy in uninephrectomized diabetic rats.
Tavafi M, et al.
Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 14(3), 275-275 (2011)
Daseul Kim et al.
Pharmaceutics, 11(7) (2019-06-30)
Amongst various drug administration methods, ophthalmic drug delivery has been a useful way for the treatment of eye-related diseases. However, therapeutic efficacy of ocular therapy for anterior or posterior eye segments through topical administration is considerably challenged by the number
Rosmarinic acid ameliorates PTSD-like symptoms in a rat model and promotes cell proliferation in the hippocampus.
Nie H, et al.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 51, 16-22 (2014)
Effect of rosmarinic acid on inhibition of gentamicin induced nephrotoxicity in rats.
Tavafi M and Ahmadvand H
Tissue & cell, 43(6), 392-397 (2011)