Merck
538078
Sigma-Aldrich
プロピオニルクロリド-修飾シリカゲル
200-400 mesh, extent of labeling: 1 mmol/g loading
別名:
カルボキシクロロ-2-修飾シリカゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
標識化の程度
1 mmol/g loading
品質水準
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[SiH2].CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO.H2OSi/c1-2-3(4)5;1-2/h2H2,1H3;2H2
InChI Key
IYPMNWVACSXYDT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
第一級および第二級のアミンとアルコ-ルを除去します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
538078-100G:
538078-25G:
538078-BULK:
538078-VAR:
538078-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)