Merck
569836
Sigma-Aldrich
3-Carboxypropyl, functionalized silica gel
200-400 mesh
別名:
Carboxylic acid, silica gel supported
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
詳細
Carbon Content: ≥4.60%
Loading (active): ≥0.92 mmol/g
品質水準
フォーム
solid
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
SMILES記法
CCCCC(O)=O.[SiH4]
InChI
1S/C5H10O2.H4Si/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);1H4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
569836-100G:
569836-25G:
569836-BULK:
569836-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)