アッセイ
97%
mp
239-243 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
InChI Key
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole may be used in the synthesis of pantoprazole, a drug for treating gastroesophageal reflux disease and gastrointestinal disorders.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542210-VAR:
542210-25G:
542210-5G:
542210-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 12, 007-007 (2008)
Process Improvement on the Synthesis of Pantoprazole Sodium.
He Cheng Hua Xue / Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 15(6), 792-792 (2007)