Merck
543780
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H2(OH)(NO2)COCH3
CAS番号:
分子量:
199.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
87-90 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
nitro
SMILES記法
CC(=O)c1cc(F)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6FNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChI Key
YVTPUCHIOSGVSH-UHFFFAOYSA-N
詳細
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone, also known as 1-(5-fluoro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone, is an aromatic hydroxy ketone. It can be synthesized from 5-fluoro-2-hydroxy-acetophenone via nitration.
アプリケーション
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used to prepare 1-(3-amino-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone via catalytic hydrogenation.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
543780-1G:
543780-BULK:
543780-VAR:
543780-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 1, 674-674 null
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 1, 705-705 null