Merck
545457
Sigma-Aldrich
5-Decyn-1-ol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH2OH
CAS番号:
分子量:
154.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCC#CCCCCO
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-4,7-10H2,1H3
InChI Key
RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
545457-1G:
545457-BULK:
545457-VAR:
545457-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)