Merck
550337
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-formylcoumarin
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5ClO3
CAS番号:
分子量:
208.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
126-130 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
ester
SMILES記法
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C10H5ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-5H
InChI Key
CLLLQUGVEQADNN-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Chloro-3-formylcoumarin, also known as 4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde, is a coumarin derivative.
アプリケーション
4-Chloro-3-formylcoumarin may be used as a reactant in the preparation of:
  • 2-aryl[1]benzopyrano[4,3-c]pyrazol-4(2H)-ones
  • biaryl lactones (benzo[c]chromen-6-ones)
  • N-monosubstituted 4-amino-3-formylcoumarins
  • chromeno[4,3-b]quinolin-6-one
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
550337-5G:
550337-VAR:
550337-1G:
550337-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reactions of 4-Chloro-3-formylcoumarin with Arylhydrazines.
Strakova I, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 39(12), 1608-1616 (2003)
Reactions of 4-chloro-3-formyl-coumarin with primary amines.
Strakova I, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 42(5), 574-582 (2006)
One-Pot Synthesis of Biaryl Lactones by Sonogashira Cross-Coupling Reactions of 4-Chloro-3-formylcoumarin and Subsequent Domino [5+1] Cyclization/Deacetylation Reactions with 1, 3-Dicarbonyl Compounds.
Iaroshenko VO, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(5), 803-806 (2012)
Synthesis of 6H-benzo [c] chromen-6-ones by cyclocondensation of 1,3-dicarbonyl compounds with 4-chloro-3-formylcoumarin.
Iaroshenko, VO, et al.
Tetrahedron Letters, 52(45), 5910-5912 (2011)
An efficient ultrasound promoted catalyst-free protocol for the synthesis of chromeno [4,3-b] quinolin-6-ones.
Prasad JV, et al.
Chemical Science, 123(5), Prasad JV-Prasad JV (2011)