Merck
550345
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-formyl-6-methylcoumarin
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7ClO3
CAS番号:
分子量:
222.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
130-134 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(C)ccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-3-9-7(4-6)10(12)8(5-13)11(14)15-9/h2-5H,1H3
InChI Key
HXSVKJZDKJJYAF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
550345-BULK:
550345-VAR:
550345-1G:
550345-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)