Merck
114995
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)COCH3
CAS番号:
分子量:
166.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
mp
52 °C (lit.)
λmax
355 nm
官能基
ketone
SMILES記法
COc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
詳細
2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone is observed as a side reaction product of elbs persulphate oxidation of phenols.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
114995-VAR:
114995-25G:
114995-5G:
114995-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
463. The elbs persulphate oxidation of phenols, and its adaptation to the preparation of monoalkyl ethers of quinols.
Baker W and Brown NC.
Journal of the Chemical Society, 2303-2307 (1948)