由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
~0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
213 °C/717 mmHg (lit.)
mp
3-6 °C (lit.)
密度
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
hawthorne; herbaceous; phenolic; sweet
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W354805-SAMPLE:
W354805-1KG:4548173978857
W354805-VAR:
W354805-BULK:
W354805-10KG:
W354805-5KG:4548173978864