グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
475 °F
expl. lim.
8 %
不純物
acidity, passes test
蒸発残留物質
≤0.001%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
密度
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-56.2 °F
引火点(℃)
-49 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
184519-18L-CS:
184519-2L:
184519-20L:4548173929385
184519-BULK:
184519-1L:4548173929378
184519-4X4L:
184519-2.5L:
184519-6X1L:4548173925639
184519-4L:4548173921730
184519-VAR:
184519-6X500ML:
184519-500ML:4548173929392
184519-18L:
184519-25L:
この製品を見ている人はこちらもチェック