Merck
525073
Sigma-Aldrich
トリアセチン
greener alternative
99%
別名:
1,2,3-トリアセチルグリセロール, 1,2,3-トリアセトキシプロパン, グリセリルトリアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
CAS番号:
分子量:
218.20
Beilstein:
1792353
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.52 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
自己発火温度
809 °F
expl. lim.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、膜調製における毒性の高い希釈剤に代わるものであり、「より危険性の低い化学合成」に合致します。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
トリアセチンは、次の用途に使用できます。
  • ポリマーとの適合性があり、プラスチック伸長強化能があることから、亜麻繊維/ポリ乳酸(PLA)複合材料の調製の添加剤として。
  • さまざまな触媒を用いたメタノールとのエステル転移反応において、反応物として。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
525073-1L:
525073-BULK:
525073-4L:
525073-20L:
525073-VAR:
525073-18L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Natural fibres as reinforcement in polylactic acid (PLA) composites
Oksman K, et al.
Composites Science and Technology, 63(9), 1317-1324 (2003)
Transesterification of triacetin with methanol on solid acid and base catalysts
Lopez DE, et al.
Applied Catalysis A: General, 295(2), 97-105 (2005)
Transesterification of triacetin with methanol on Nafion
Lopez DE, et al.
J. Catal., 245(2), 381-391 (2007)
Hui Liu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 101(5), 1783-1793 (2012-02-10)
Although injectable depot-forming solutions have been commercialized, the factors that influence the overall release kinetics from such systems are still not fully understood. In this work, we address the effect of cosolvent on the issue of excessive burst release of
Seung Jun Choi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(23), 11349-11353 (2009-11-07)
Citral is widely used in the beverage, food, and fragrance industries for its characteristic flavor profile. However, it chemically degrades over time in aqueous solutions due to an acid-catalyzed reaction, which leads to loss of desirable flavor notes and formation