Merck
550655
Sigma-Aldrich
ヘプチルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6MgBr
CAS番号:
分子量:
203.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
密度
0.841 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Mg/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
550655-VAR:
550655-100ML:4548174011584
550655-BULK:
550655-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)