Merck
552313
Sigma-Aldrich
4-フェニルベンジルアミン
97%
別名:
(4-Phenylphenyl)methanamine, 1-(Biphenyl-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)biphenyl, 4-Biphenylmethylamine, Biphenyl-4-ylmethanamine, [(1,1′-Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [(Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [1,1′-Biphenyl]-4-ylmethanamine, p-Phenylbenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
48-53 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
NCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10,14H2
InChI Key
RMSPOVPGDBDYKH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Phenylbenzylamine may be used in the synthesis of:
  • squaric acid asymmetric diamides of glycopeptide antibiotics
  • asymmetric diamides of daunomycin and carminomycin
  • N-(biphenyl-4-ylmethyl)-1-hydroxy-6-thioxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxamide
4-Phenylbenzylamine may also be used in the synthesis of Gd3+ chelates of DOTA(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate) type ligands.
その他情報
不純物の生成を防ぐため、窒素雰囲気下で保存し、お取り扱いください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
552313-1G:
552313-VAR:
552313-BULK:
552313-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new series of glycopeptide antibiotics incorporating a squaric acid moiety.
Sztaricskai F, et al.
The Journal of Antibiotics, 59(9), 564-564 (2006)
chemical society(Great Britain)
Journal of the Chemical Society, Part 1 (1993)
Coupling fast water exchange to slow molecular tumbling in Gd3+ chelates: why faster is not always better.
Avedano S, et al.
Inorganic Chemistry, 52(15), 8436-8450 (2013)
Thioamide hydroxypyrothiones supersede amide hydroxypyrothiones in potency against anthrax lethal factor.
Agrawal A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(4), 1063-1074 (2009)
A new class of semisynthetic anthracycline glycoside antibiotics incorporating a squaric acid moiety.
Sztaricskai F, et al.
The Journal of Antibiotics, 58(11), 704-704 (2005)