アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −17±1°, c = 1% in chloroform
mp
64-67 °C
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI Key
NGEWQZIDQIYUNV-SCSAIBSYSA-N
アプリケーション
D-α-ヒドロキシイソ吉草酸は、生分解性、光学活性およびイソタクチックなポリ(D-2-ヒドロキシ-3-メチルブタン酸)の調製に使用される場合があります。
その他情報
このキラルなα-ヒドロキシ酸は、ペプチドおよびデプシペプチドの合成に使用されています。 さらに、キラルな構築ブロックとして使用されています。 ジオキソラノン中間体を介したα-置換α-ヒドロキシ酸の合成。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55452-5G:
55452-1G:
55452-VAR:
55452-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of medicinal chemistry, 23(6), 666-669 (1980-06-01)
The following N-(alpha-hydroxylakanoyl) derivatives of Leu-Val-Phe-OCH3 were synthesized and tested for their ability to inhibit human amniotic renin: D- and L-alpha-hydroxyisocaproyl-Leu-Val-Phe-OCH3, D- and L-alpha-hydroxyisovaleryl-Leu-Val-Phe-OCH3, L-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl-Leu-Val-Phe-OCH3, and D- and L-alpha-hydroxyphenylacetyl-Leu-Val-Phe-OCH3. Analysis of the compounds through the use of Dixion plots showed
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4531-4531 (1987)
Hetero-stereocomplex formation between substituted poly (lactic acid) s with linear and branched side chains, poly (l-2-hydroxybutanoic acid) and poly (d-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid).
Polymer, 55(3), 721-726 (2014)
Liebigs Ann. Chem., 1952-1952 (1982)
Journal of molecular biology, 243(1), 116-122 (1994-10-14)
Enniatin synthetase catalyzes the biosynthesis of N-methylated cyclohexadepsipeptides. The 347 kDa enzyme is encoded by the esyn1 gene of Fusarium scirpi and contains two domains (EA and EB) homologous to each other and to regions of other microbial peptide synthetases.