Merck
H3253
Sigma-Aldrich
DL-p-ヒドロキシフェニル乳酸
≥97% (HPLC)
別名:
3-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ヒドロキシプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O4
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
SMILES記法
OC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dl-p-ヒドロキシフェニル乳酸は、薬学および機能性食品で用いることができるロスマリン酸の合成における前駆体です。-p-ヒドロキシフェニル乳酸は、薬学および機能性食品で用いることができるロスマリン酸の合成における前駆体です。 抗真菌活性も示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H3253-100MG:
H3253-VAR:
H3253-500MG:
H3253-1G:
H3253-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emanuel Vamanu et al.
Genes, 10(7) (2019-07-18)
Non-nutritive sweeteners represent an ingredient class that directly affects human health, via the development of inflammatory processes that promote chronic diseases related to microbiota dysbiosis. Several in vitro tests were conducted in the static GIS1 simulator. The aim of the
Antifungal Activity of Lactobacillus pentosus LOCK 0979 in the Presence of Polyols and Galactosyl-Polyols.
Lipinska L, et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 6(14), 1-15 (2018)
J J Pitt et al.
Clinical chemistry, 44(7), 1497-1503 (1998-07-17)
We describe biochemical and clinical features of 11 subjects (ages, 1.2-84 years, nine females and two males) with transient 5-oxoprolinuria (0.6-23.6 mol/mol of creatinine, reference range <0.07). A variety of conditions preceded the onset of acidosis, and all had taken
P Lavermicocca et al.
Applied and environmental microbiology, 66(9), 4084-4090 (2000-08-31)
Sourdough lactic acid bacteria were selected for antifungal activity by a conidial germination assay. The 10-fold-concentrated culture filtrate of Lactobacillus plantarum 21B grown in wheat flour hydrolysate almost completely inhibited Eurotium repens IBT18000, Eurotium rubrum FTDC3228, Penicillium corylophilum IBT6978, Penicillium
Synthesis of 2-O-(4-coumaroyl)-3-(4-hydroxyphenyl) lactic acid, an important intermediate of rosmarinic acid biosynthesis.
Matsuno M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 49(12), 1644-1646 (2001)