Merck
556602
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzenesulfonic acid monohydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4SO3H · H2O
CAS番号:
分子量:
255.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
90-93 °C (lit.)
官能基
bromo
sulfonic acid
SMILES記法
O.OS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO3S.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
JHULXEZFSDUIRI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
556602-1G:
556602-5G:
556602-BULK:
556602-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1