Merck
560472
Sigma-Aldrich
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12N2OS
CAS番号:
分子量:
172.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
163 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C=NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2OS/c11-7-8-1-2-9-3-5-10-6-4-9/h1-6H2
InChI Key
SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate may be used to synthesize (R,S)-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-thiocarbamic acid O-(5-[1,2] dithiolan-3-yl pentyl) ester hydrochloride.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
560472-BULK:
560472-10G:
560472-VAR:
560472-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claude Guillonneau et al.
European journal of medicinal chemistry, 38(1), 1-11 (2003-02-21)
Molecules containing a dithiolane moiety are widely investigated due to their antioxidant properties. The archetypal representative of this class of compounds is lipoic acid and indeed the lipoic acid-dihydrolipoic acid couple is part of the antioxidant defence system of the