Merck
570877
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-9,10-ジフルオロ-2,3-ジヒドロ-3-メチル-7-オキソ-7H-ピリド-[1,2,3-de]-1,4-ベンゾオキサジン-6-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9F2NO4
CAS番号:
分子量:
281.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D -64°, c = 1% in DMSO
mp
>300 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
ketone
SMILES記法
C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1
InChI Key
NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
570877-5G:
570877-VAR:
570877-1G:
570877-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)