アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.524
密度
0.994 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
CNCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5,8H,6H2,1H3
InChI Key
OOTKJPZEEVPWCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F
引火点(℃)
82.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
709336-5G:
709336-1G:
709336-VAR:
709336-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック