Merck
58825
Sigma-Aldrich
tert-Butyl isocyanoacetate
technical, ≥95% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CNCH2COOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
141.17
Beilstein:
4130722
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥95% (GC)
屈折率
n20/D 1.422
bp
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
ester
isonitrile
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4/h5H2,1-3H3
InChI Key
IQSYKHVFMYGJER-UHFFFAOYSA-N
その他情報
総説
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
58825-BULK-F:
58825-1ML-F:
58825-VAR-F:
58825-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
U. Schollkopf
Angewandte Chemie (International Edition in English), 89, 351-351 (1977)
Stefan Oelmann et al.
Biomacromolecules, 20(1), 90-101 (2018-06-06)
A Passerini three-component polymerization was performed for the synthesis of amphiphilic star-shaped block copolymers with hydrophobic cores and hydrophilic coronae. The degree of polymerization of the hydrophobic core was varied from 5 to 10 repeating units, and the side chain