Merck
588253
Sigma-Aldrich
Biuret-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Imidodicarbonic-13C2 diamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(13CO)NH(13CO)NH2
CAS番号:
分子量:
105.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
bp
185-190 °C (dec.)(lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[13C](=O)N[13C](N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i1+1,2+1
InChI Key
OHJMTUPIZMNBFR-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
588253-BULK:
588253-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)