Merck
588571
Sigma-Aldrich
Butyric-3,3,4,4,4-d5 acid sodium salt
98 atom % (D)
別名:
Sodium butyrate-3,3,4,4,4-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2CH2COONa
分子量:
115.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % (D)
フォーム
solid
分子量
115.02 by atom % calculation
mp
250-253 °C (lit.)
質量シフト
M+5
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2
InChI Key
FERIUCNNQQJTOY-ZBJDZAJPSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)