Merck
486159
Sigma-Aldrich
Propionic acid-3,3,3-d3
99 atom % D
別名:
Propanoic acid-3,3,3-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
77.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
141 °C (lit.)
mp
-24--23 °C (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
InChI Key
XBDQKXXYIPTUBI-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486159-5G:
486159-BULK:
486159-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)