Merck
808997
Sigma-Aldrich
Isovaleric-d9 acid
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
別名:
3-Methylbutyric-d9 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D9HO2
分子量:
111.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+9
SMILES記法
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D
InChI Key
GWYFCOCPABKNJV-CBZKUFJVSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F
引火点(℃)
74 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
808997-VAR:
808997-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)