同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
mp
224-226 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].CC(C)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na/c1-4(2)3-5(6)7;/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i5+1;
InChI Key
JJZAWYXASMCCLB-LJJZSEGWSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
487643-500MG:
487643-BULK:
487643-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック