Merck
729876
Sigma-Aldrich
プロピオニル-L-カルニチン-(N-メチル-d3) 塩酸塩
99 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(O2CCH2CH3)CH2N(CH3)2(CD3) • HCl
分子量:
256.74
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C10H19NO4.ClH/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4;/h8H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3;
InChI Key
KTFMPDDJYRFWQE-WVKKGGDISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729876-VAR:
729876-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)