アッセイ
≥97.0% (TLC)
光学活性
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99.0%
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
WGK
WGK 3
Jan Code
52941-10MG:
52941-VAR:
52941-5MG:
52941-50MG:
52941-1MG:
52941-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック