Merck
730920
Sigma-Aldrich
パルミトイル-L-カルニチン-(N-メチル-d3) HCI 塩酸塩
99 atom % D, 98% (CP)
別名:
ヘキサデカノイル-L-カルニチン(N-メチル-d3) ヒドロクロリド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23D3H43ClNO4
分子量:
439.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
mp
166 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i2D3;
InChI Key
GAMKNLFIHBMGQT-HZBHYVOGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730920-VAR:
730920-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhi Zhou et al.
Analytica chimica acta, 1109, 44-52 (2020-04-08)
The development of quantitative metabolomics approaches for future standardized and translational applications has become increasingly important. Data-independent targeted quantitative metabolomics (DITQM) is a newly proposed method providing ion pair information on 1324 metabolites. However, the quantification of more than 1000