Merck
590711
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-メチルアニリン
98%
別名:
2-アミノ-5-クロロトルエン, 4-クロロ-o-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
141.60
Beilstein:
878505
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
241 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Chloro-2-methylaniline may be used in the synthesis of the following:
  • 2,8-dichloro-4,10-dimethyl-6H,12H-5,11-methanodibenzo[b,f]-diazocine via reaction with paraformaldehyde in toluene
  • N-allylated derivative via palladium-catalyzed selective monoallylation with allyl alcohol
  • N-(4-chloro-2-methylphenyl)benzamide via reaction with benzoyl chloride
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
255.2 °F - closed cup
引火点(℃)
124 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
590711-50G:
590711-VAR:
590711-BULK:
590711-10G:4548173944517
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Synthesis of halogen substituted analogues of Troger?s base"
Jensen J and Warnmark K
Synthesis, 2001(12), 1873-1877 (2001)
?Direct palladium-catalyzed selective monoallylation of
anilines using allylic alcohols?
Yang C-S, et al.
Tetrahedron Letters, 41(36), 7097-7100 (2000)
"Derivatives from Isoselenocyanates: Synthesis of 2-Phenyl-6H-[5, 1, 3] benzoselenadiazocine"
Atanassov.KP, et al.
Helvetica Chimica Acta, 87(06), 1452-1466 (2004)