Merck
591939
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-7,8-13C2
99 atom % 13C
別名:
Caprylic acid-7,8-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH2(CH2)4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
146.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3][13CH2]CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1+1,2+1
InChI Key
WWZKQHOCKIZLMA-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
591939-BULK:
591939-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)