Merck
617040
Sigma-Aldrich
Heptanoic-d13 acid
98 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)5CO2H
分子量:
143.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
質量シフト
M+13
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI Key
MNWFXJYAOYHMED-UTBWLCBWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617040-VAR:
617040-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)