Merck
595594
Sigma-Aldrich
2-(2-ブロモアセチル)チオフェン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BrOS
CAS番号:
分子量:
205.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
29-33 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
InChI Key
UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
595594-5G:
595594-1G:
595594-BULK:
595594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)