715670
2-(ブロモアセチル)ベンゾフラン
97%
別名:
1-(1-ベンゾフラン-2-イル)-2-ブロモエタノン, 1-(1-ベンゾフラン-2-イル)-2-ブロモエタン-1-オン, 1-(2-ベンゾフリル)-2-ブロモ-1-エタノン, 1-(ベンゾ[b]フラン-2-イル)-2-ブロモエタン-1-オン, 1-(ベンゾフラン-2-イル)-2-ブロモエタノン, 1-ベンゾ[b]フラン-2-イル-2-ブロモエタノン, 2-(2-ブロモアセチル)ベンゾフラン, 2-(ブロモアセチル)ベンゾ[b]フラン, 2-ベンゾフリル ブロモメチル ケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
86-90 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
BrCC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H7BrO2/c11-6-8(12)10-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10/h1-5H,6H2
InChI Key
NVRNCBWTEDOAQA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
- エッシェンモーザーカップリン反応
- 立体選択的マイケル付加/交差ベンゾインカスケード反応の基質としての、β-オキソスルホンの調製
- 抗菌剤、抗酸化剤、抗炎症剤、および鎮痛剤としての、チエニルピラゾールベースのチアゾールとピラゾリンの調製
- マイクロ波照射下でのイサチン-チオセミカルバゾンとの環状縮合による、抗菌剤としてのイサチン-(ベンゾフリル-チアゾリル)-ヒドラゾンの調製
- ブレオマイシン鉄誘発性のDNA損傷に対する保護剤としての、2-ナフチルエーテルの合成
- α-ジアルキルアミノケトンのRu触媒性水素移動による、β-ジアルキルアミノアルコールの不斉合成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
715670-BULK:
715670-1G:
715670-VAR:
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 147, 212-224 (2015-04-05)
The vibrational and electronic properties of 2-(bromoacetyl)benzo(b)furan have been studied in the ground state using experimental techniques (FT-IR, FT-Raman and UV) and density functional theory (DFT) employing B3LYP exchange correlation with the 6-31G(d,p) basis set. The theoretically calculated optimized parameters
Nature communications, 10(1), 1837-1837 (2019-04-25)
Photocatalytic polymers offer an alternative to prevailing organometallics and nanomaterials, and they may benefit from polymer-mediated catalytic and material enhancements. MPC-1, a polymer photoredox catalyst reported herein, exhibits enhanced catalytic activity arising from charge transfer states (CTSs) between its two