Merck
597031
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-18O2
95 atom % 18O, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2C18O2H
CAS番号:
分子量:
142.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[18OH]C(=[18O])CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i4+2,5+2
InChI Key
KDPAWGWELVVRCH-MABBKULESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
597031-BULK:
597031-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)