Merck
59920
Sigma-Aldrich
イソバレロフェノン
≥98.0% (GC)
別名:
イソブチルフェニルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
1861344
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
n20/D 1.512
bp
72-74 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
CC(C)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-9(2)8-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI Key
HEOVGVNITGAUKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
59920-10ML:
59920-VAR:
59920-50ML:
59920-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)