Merck
600911
Sigma-Aldrich
窒素-15N2/酸素(RG)ガス混合比
ratio (39:1), 99 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142200
同位体純度
99 atom % 15N
アッセイ
99.9% (CP)
フォーム
gas
組成
ratio (39:1)
テクニック
PET imaging: suitable
関連するカテゴリー
アプリケーション
For PET applications
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
600911-VAR:
600911-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)