Merck
601780
Sigma-Aldrich
Argon-38Ar
95 atom %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
38Ar
CAS番号:
分子量:
37.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142004
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom %
アッセイ
≥99.5% (Total Argon)
フォーム
gas
不純物
<0.5% Total others
質量シフト
M-2
SMILES記法
[38Ar]
InChI
1S/Ar/i1-2
InChI Key
XKRFYHLGVUSROY-YPZZEJLDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
601780-BULK:
601780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)