Merck
604259
Sigma-Aldrich
Bromodichloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCl2C13CO2H
分子量:
208.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C](=O)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrCl2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
InChI Key
XSWVFEQKZFUULO-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
604259-BULK:
604259-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)