Merck
605786
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
99 atom % 13C
別名:
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(CH213CH2)7CO2H
分子量:
264.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
61-64 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-ZXWYYLDKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
605786-BULK:
605786-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)