同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥90% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
不純物
≤10% water
bp
53 °C (lit.)
mp
-87 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH2]=[13CH][13CH]=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
HGINCPLSRVDWNT-VMIGTVKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606448-BULK:
606448-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)