Merck
607657
Sigma-Aldrich
L-Leucine-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH213CH(15NH2)CO2H
分子量:
133.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC(C)C[13C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i5+1,7+1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-VZRCWKLKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)