Merck
643459
Sigma-Aldrich
L-Lysine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
SILAC アミノ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(13CH2)413CH(NH2)13CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
188.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-BOBMYJBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Pulsed Stable Isotope labeling of amino acid has been used to study host-cell function, survival, the precise intracellular pathways in protein synthesis of HIV-1 infected human monocytederived macrophages. Identification of viral proteins from coronavirus infectious bronchitis-infected cells has been achieved with Stable Isotope labeling in conjunction with LC-MS/MS.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
643459-VAR:
643459-BULK:
643459-100MG:
643459-250MG:
643459-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Gino L Turra et al.
Microbiology spectrum, 9(2), e0080921-e0080921 (2021-09-30)
Import and oxidative folding of proteins in the mitochondrial intermembrane space differ among eukaryotic lineages. While opisthokonts such as yeast rely on the receptor and oxidoreductase Mia40 in combination with the Mia40:cytochrome c oxidoreductase Erv, kinetoplastid parasites and other Excavata/Discoba
Edward Emmott et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 9(9), 1920-1936 (2010-05-15)
Virus-host interactions involve complex interplay between viral and host factors, rendering them an ideal target for proteomic analysis. Here we detail a high throughput quantitative proteomics analysis of Vero cells infected with the coronavirus infectious bronchitis virus (IBV), a positive
Stephanie D Kraft-Terry et al.
Journal of proteome research, 10(6), 2852-2862 (2011-04-20)
Dynamic interactions between human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) and the macrophage govern the tempo of viral dissemination and replication in its human host. HIV-1 affects macrophage phenotype, and the macrophage, in turn, can modulate the viral life cycle. While these processes