Merck
608599
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 carbonate-13C
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
別名:
Carbonic acid, di(ammonium-15N) salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(15NH4)213CO3
CAS番号:
分子量:
99.07
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH3].[15NH3].OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3/i;2*1+1
InChI Key
PRKQVKDSMLBJBJ-IMSGLENWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
608599-VAR:
608599-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)